Merck
P3034
Pituitary acetone powder from carp
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
carp
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
carp
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Pituitary acetone powder from carp has been used to study its effects on Acipenser gueldenstaedtii sperm characteristics. It has also been used to study its effects on the ionic composition, osmolality, and motility of spermatozoa in Polyodon spathula seminal fluid.
Biochem/physiol Actions
Pituitary acetone powder from carp is used commonly by fish farmers to induce ovulation in fishes and carps.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)