P2959
PD 142,893
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Acetyl-β-Phenyl-D-Phe-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](NC(C)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3