Documenti fondamentali
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H68NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
794.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34