P2738
PPNDS
solid
Sinonimo/i:
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Forma fisica
solid
Colore
dark red
Solubilità
H2O: 38 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
Informazioni sul gene
human ... P2RX1(5023)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3