Vai a
P259
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine
powder
Sinonimo/i:
1-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-hexadecyl, Lyso-PAF-C16, Lyso-platelet activating factor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H52NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Application
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine also known as Lyso-PAF-(C16) can be used as a standard in the assay of platelet-activating factor.
Biochem/physiol Actions
Accumulation of lyso-PAF in atherogenic aortas may lead to unregulated PAF formation and can cause atherosclerosis.
Preparation Note
20mg of 1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine dissolves in 1 ml of water.
Other Notes
Inactive form of PAF[C16]
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)