Documenti
P2500
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
Sinonimo/i:
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Beilstein:
1724945
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3