Documenti fondamentali
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3