Documenti fondamentali
P2238
Sigma-Aldrich
PBDA
>95% (NMR), liquid
Sinonimo/i:
4,4′-Phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
>95% (NMR)
Forma fisica
liquid
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(CP(O)(=O)CC(CCC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19O10P/c13-9(14)3-1-7(11(17)18)5-23(21,22)6-8(12(19)20)2-4-10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
SGRJLTOOQLQDRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (NAAG peptidase), selective mGluR3-metabotropic glutamate receptor- agonist.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Dual function glutamate-related ligands: discovery of a novel, potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II possessing mGluR3 agonist activity.
F Nan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(5), 772-774 (2000-03-15)