Merck
P2186
[pGlu4]-Myelin basic protein fragment 4-14
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
pGlu-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H100N20O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
1373.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C3CCC(=O)N3)C(O)=O
InChI
1S/C60H100N20O17/c1-32(2)28-42(58(96)97)77-53(91)41(29-33-15-17-34(83)18-16-33)76-49(87)36(11-4-6-24-62)73-54(92)43(30-81)78-50(88)37(12-7-25-68-59(64)65)72-52(90)39(19-21-46(63)84)74-55(93)44(31-82)79-56(94)45-14-9-27-80(45)57(95)40(13-8-26-69-60(66)67)75-48(86)35(10-3-5-23-61)71-51(89)38-20-22-47(85)70-38/h15-18,32,35-45,81-83H,3-14,19-31,61-62H2,1-2H3,(H2,63,84)(H,70,85)(H,71,89)(H,72,90)(H,73,92)(H,74,93)(H,75,86)(H,76,87)(H,77,91)(H,78,88)(H,79,94)(H,96,97)(H4,64,65,68)(H4,66,67,69)
InChI key
RCRPGVVPXJBQFQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Mbp(17196)
General description
Specific substrate for protein kinase C
Biochem/physiol Actions
Specific substrate for protein kinase C.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)