Merck
P2178
Pro-Asp-Val-Asp-His-Val-Phe-Leu-Arg-Phe-NH2
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H86N16O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
1243.41
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Cardioinhibitory; inhibits contraction of the oviduct visceral muscle, but potentiates contraction of the extensortibiae muscle
Other Notes
FMRF-amide-like neuropeptide originally isolated from locust (Schistocera gregaria)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)