P2053
pGlu-Glu-Pro Amide
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fertilization Promoting Peptide
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCC(=O)N2
InChI
1S/C15H22N4O6/c16-13(23)10-2-1-7-19(10)15(25)9(4-6-12(21)22)18-14(24)8-3-5-11(20)17-8/h8-10H,1-7H2,(H2,16,23)(H,17,20)(H,18,24)(H,21,22)
HYZBGWLLSXSYLX-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3