Merck
P183
(+)-PD 128,907 hydrochloride
>97%, solid
Sinonimo/i:
(+)-(4aR,10bR)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-4-propyl-2H,5H-[1]benzopyrano[4,3-b]-1,4-oxazin-9-ol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>97%
form
solid
color
off-white
solubility
ethanol: >10 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, H2O: 9 mg/mL
SMILES string
Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1COc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H19NO3.ClH/c1-2-5-15-6-7-17-14-11-8-10(16)3-4-13(11)18-9-12(14)15;/h3-4,8,12,14,16H,2,5-7,9H2,1H3;1H/t12-,14-;/m1./s1
InChI key
DCFXOTRONMKUJB-QMDUSEKHSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Biochem/physiol Actions
Selective D3 dopamine receptor agonist.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Warner-Lambert Company.
Disclaimer
Light sensitive
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)