Documenti fondamentali
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate for synthesis of neuroactive compounds
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)