Documenti fondamentali
P1679
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Sinonimo/i:
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Formula condensata:
K2PtCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Densità
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Caratteristiche e vantaggi
Reacts with bis(dithiolates) to form metal-bis(dithiolates) with applications in laser Q-switch materials, liquid crystals, optical CD recording media, bar code materials and superconductivity. Reacts with capping polymers to form shape-control colloidal platinum nanoparticles for catalysis and photocatalysts.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)