Merck
P1402
1-O-Palmityl-2-acetyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinonimo/i:
rac-Platelet activating factor, DL-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-hexadecyl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H54NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.68
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
form
solid
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3,(H,29,30)
InChI key
LMEXBIODJFQAQA-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)