Merck
P1380
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride
≥99%, suitable for ligand binding assays
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.76
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
InChI key
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Proline β-naphthylamide is a substrate used for testing enzyme activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)