Merck
P119
(±)-Pindobind
solid
Sinonimo/i:
N8-Bromoacetyl-N1-3′-(4-indolyloxy)-2′-hydroxy-propyl-(Z)-1,8-diamino-p-menthane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34BrN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.44
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Analog of pindolol that contains a bromo-acetyl group capable of alkylating β-adrenergic receptors; easily radioiodinated.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)