Documenti fondamentali
P1131
Supelco
Citric acid sesquipiperazine salt hydrate
Sinonimo/i:
tri-Piperazine dicitrate
About This Item
Formula condensata:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Stringa SMILE
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)