Vai a
P1056
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder
powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Phytamax Orchid medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 58.90
10 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 402.00
CHF 341.70
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
CHF 58.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder has been used for in vitro germination seeds of orchids Bletilla striata seeds, Vanda tessellate and Rhynchostylis retusa.
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone, activated charcoal and banana powder.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0931P6793P6668
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)