Merck
P0958
1,2-Dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine, dioctanoyl, Dioctanoyl-L-α-phosphatidylcholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H48NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.61
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)