Documenti fondamentali
P0896
Sigma-Aldrich
Diethyl pimelate
~97% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Diethyl heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Beilstein:
1710126
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
~97% (capillary GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)