Merck
P0782
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
Sinonimo/i:
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6F5COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.52
EC Number:
218-842-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2054397
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)