Documenti fondamentali
P0676
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
powder
Sinonimo/i:
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.86
Beilstein:
6490568
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3