P0607
Anti-Presenilin-2, N-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-PSEN2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer 4), Anti-STM2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 28 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN2(5664)
mouse ... Psen2(19165)
rat ... Psen2(81751)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
WGK 3