P0498
Anti-PRL-3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PTP4A3, Anti-Phosphatase of Regenerating Liver
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~25 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:250-1:500 using protease digested tissue sections from human heart by biotin/ExtrAvidin®-peroxidase staining
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μL using preparation containing recombinant human PRL-3
western blot (chemiluminescent): 1:500-1:1,000 using whole extract of human HepG2 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTP4A3(11156)
mouse ... Ptp4a3(19245)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3