Merck
P0263
Poly-S-Cbz-L-cysteine
mol wt 5,000-15,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
5,000-15,000
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)