P0115
PAC-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Benzylpiperazino)acetic acid (3-allyl-2-hyroxybenzylidene)hydrazide, 1-Piperazineacetic acid, 2-(phenylmethyl)-,[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hyrrazide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
deionized water: ≤2 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(CC=C)cccc1\C=N\NC(=O)CN2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+
YQNRVGJCPCNMKT-LFVJCYFKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)