P0100
Psilocybin
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OP(O)(O)=O)c12
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)