P0090
Anti-PMP70−Atto 488
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-70 kDa Peroxisonal membrane protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
1.5-3 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)