Documenti fondamentali
OH83033968
Ohaus® pH Electrode
ST230
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83033968
Campo di misura del pH
0.00-14 pH unit
Descrizione generale
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Applicazioni
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Caratteristiche e vantaggi
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)