OH30429807
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX3202, weighing capacity 3200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30429807
Capacità di pesata
3200 g, resolution: 0.01 g
Diam. piattino
18 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi