OH30100606
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX223/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30100606
Capacità di pesata
220 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
13 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi