OH30078072
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX12001-EU, weighing capacity 12000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30078072
Capacità di pesata
12000 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
31.1 cm × 37.7 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi