Informazioni su questo articolo
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
recombinant
expressed in E. coli
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5477 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: Tac
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Technologies d'expression de protéines destinées à différents systèmes d'expression répondant aux besoins de la recherche et de la production d'agents thérapeutiques et de vaccins.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Tecnologie per l'espressione di proteine con vari sistemi di espressione, a supporto della ricerca e della produzione di agenti terapeutici e vaccini.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| OGS632-5UG | 04061833351970 |