Documenti fondamentali
O9506
Sigma-Aldrich
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
Sinonimo/i:
Succinimidyl oleate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H37NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
~95% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Al-Arif et al.
Journal of lipid research, 10(3), 344-345 (1969-05-01)
N-Hydroxysuccinimide esters of long-chain fatty acids have been used to synthesize the CoA and thioglycolic acid thiol esters of palmitic and 3-ketopalmitic acids in high yield and with a minimum of untoward side reactions.
Modified aminoacyl-tRNA. II. A general method for the preparation of acylaminoacyl-tRNA.
Y Lapidot et al.
Biochimica et biophysica acta, 145(2), 292-299 (1967-09-26)