Vai a
O7125
L-Ornithine L-aspartate salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid L-aspartate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Ornithine L-aspartate salt, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine L-aspartate is a metabolite of arginine degradation by arginase. It has been shown to reduce blood ammonia concentrations by increasing ammoniadetoxification in the muscle and reducing the severity of hepatic encephalopathy in cirrhosis.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O2375O438675490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)