Vai a
O6004
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Octyl thioglucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.43
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4182783
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
form
crystalline
optical activity
[α]25/D -51 to -49 °, c = 1% (w/v) in ethanol
mol wt
308.43 g/mol
CMC
9 mM (20-25°C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CGVLVOOFCGWBCS-RGDJUOJXSA-N
Application
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside can be used as a non-ionic detergent for solubilization and reconstitution of membrane proteins. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. [1] It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins. [2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O9882O800180153
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)