O5501
Oxyphenonium bromide
Sinonimo/i:
2-([Cyclohexylhydroxyphenylacetyl]oxy)-N,N-diethyl-N-methylethanaminium bromide
About This Item
Descrizione
cationic
Saggio
>98% (TLC)
PM
428.40 g/mol
Stringa SMILE
Br.CC[N](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H
JKJFWDDPBNHJPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)