Documenti fondamentali
O3000
Sigma-Aldrich
Orotic acid sodium salt
Sinonimo/i:
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C5H3N2O4Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Stringa SMILE
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)