O2250
DL-Ornithine monohydrochloride
~99%
Sinonimo/i:
(±)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Saggio
~99%
Forma fisica
crystalline powder
Impurezze
ammonia, essentially free
Colore
white
Punto di fusione
~233 °C (dec.)
applicazioni
detection
Stringa SMILE
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3