Documenti fondamentali
O0761
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
About This Item
Formula condensata:
[-Si(CH3)2O-]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.62
Beilstein:
1787074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
1 (vs air)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)