Merck
N9879
NADase from porcine brain
≥0.007 unit/mg solid
Sinonimo/i:
DPN Nucleosidase, NAD+ glycohydrolase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥0.007 unit/mg solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.007 unit/mg solid
solubility
insoluble
storage temp.
−20°C
General description
NADase is a glycohydrolase that catalyzes ADP-ribose transfer.
Application
NADase from porcine brain has been used in a study to investigate histidine and related compounds resulting from catalyzed ADP-riboslyation. It has also been used in a study to investigate the preparation of arylazide-substituted pyridine adenine dinucleotides for photoaffinity labeling.
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide has been shown to inhibit NADase activity.
Physical form
Acetone-dried powder
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of β-NAD to nicotinamide and ADP-ribose per min at pH 7.3 at 37 °C.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)