Documenti fondamentali
N8898
Sigma-Aldrich
Nerve Growth Factor Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
NGF R, p75 Neurotrophin receptor
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.885 μg/mL ED50
PM
75 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Stato fisico
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Risultati analitici
The biological activity is measured by its ability to inhibit NGF-induced proliferation of TF-1 cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)