Documenti fondamentali
N8755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl β-D-galact­uronide
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl β-D-galacto­pyran­osid­uronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)