Documenti fondamentali
N7904
Sigma-Aldrich
NS 521 oxalate
solid
Sinonimo/i:
1-(1-Butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine oxalate, 1-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one-oxalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23N3O · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CCCCN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23
Azioni biochim/fisiol
Novel benzimidazolone neuroprotective agent.
Note legali
Sold under license from NeuroSearch (US Patent #6, 180,649).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Grønborg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 348-353 (1999-06-25)
NS521 (1-(1-butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine) belongs to a group of novel benzimidazolones, which exhibit neurotrophic-like activities. In vitro, NS521 rescued neuronal PC12 cells from death induced by serum and nerve growth factor deprivation. The survival effect of NS521 appeared to reflect a delay