Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 169.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 643.00 CHF 546.55 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 958.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’460.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 169.00
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
impurities
≤3% β-isomer
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20+,21+;;/m1../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-WPVKCSLBSA-L
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ~98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| impurities ≤3% β-isomer | impurities - | impurities - | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?