Documenti fondamentali
N6523
Sigma-Aldrich
Anti-Nephronophthisis (NPH) (pic) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Scegli un formato
250 μG
CHF 337.00
CHF 337.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
CHF 337.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
ID PubChem:
NACRES:
NA.41
CHF 337.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 90 kDa
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL
western blot: 2-10 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(O)=O)c34
InChI
VGLIYJAMHMSYBY-NOZJJQNGSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Nphp1(53885)
Descrizione generale
Nephronophthisis 1 homolog (Nph) is highly expressed in mouse testis.
Immunogeno
GST fusion protein corresponding to amino acids 612-691 of mouse NPH.
Azioni biochim/fisiol
Studies have shown that male mice with a mutant nephronophthisis 1 homolog (Nph) protein turn out to be infertile.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Targeted disruption of Nphp1 causes male infertility due to defects in the later steps of sperm morphogenesis in mice.
Jiang ST
Human Molecular Genetics, 17(21), 3368-3379 (2008)