N6162
Anti-Neuropeptide FF1 Receptor (NPFF1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-G protein-coupled Receptor 147 (GPR147), Anti-RFamide-related Peptide Receptor OT7T022
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000 using brain lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPFFR1(64106)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol