Documenti fondamentali
N6129
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl α-D-galacto­pyran­oside
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)