N5270
6-Norlysergic acid diethylamide
powder, ≥91% (TLC)
About This Item
Saggio
≥91% (TLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
orange-tan
Solubilità
alcohol: soluble
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(=O)N(CC)CC)c34
InChI
SUXLVXOMPKZBOV-CXAGYDPISA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?